Bufferoplossingen, Certipur® met kleurcode, Supelco®
Catalogus # 1.09400.4000
Leverancier: Merck
CAS-nummer:
Ga naar:
Product Details & Documents
Materialen voor het nauwkeurig kalibreren en bewaken van pH-meters.
- Traceable to NIST primary standard and PTB - Uncertainty ±0,015 (except pH 10 with ±0,05)
- Colour coded solutions for quick identification
- Larger pack sizes available, the easy to use Titripac® packaging eliminates contamination issues
- Reference temperature: +20 °C
Measured in an independent accredited calibration laboratory for the pH value measurement (DIN EN ISO/IEC 17025).
Documents
Certificaten
Zoeken op lotnummerCertipur Merck Buffer Calibration Standards for pH Measurements
Product documentatie
MERC1.09400.0500_TDS_EN TDS Certified Reference Materials
Technische fiche
ProductPage_109475 ProductPage_109476 ProductPage_109477 Spec MERC1.09400.0500.pdf
Product specificatie
Specificaties
Specificaties
- Verpakking:Titripac®
- pH buffer soort:Boraat
- VPE:4 L
- Omschrijving:Certipur® bufferoplossing pH 10,00 geel
- Cat. No.:1.09400.4000
- M-Clarity quality level:MQ300
- Environmentally Preferable:Duurzame verpakking
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.