Orders LinkContactUsLinkComponent
Serological pipettes
Serological pipettes
1 ml, 0,01 ml, +, geel, Afzonderlijk verpakt, 1000/doos
Catalogus # SARS86.1251.001
Marketsource
Leverancier:   SARSTEDT
Serological pipettes
Catalogus # SARS86.1251.001
Leverancier:  SARSTEDT
Marketsource
Serological pipettes
1 ml, 0,01 ml, +, geel, Afzonderlijk verpakt, 1000/doos
Price
108,20 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
PS, graduated, sterile.
  • Plugged
  • Easy identification by colour code
  • Larger pipetting volume due to negative graduation
  • Optimised mouth piece for universal fit in most common pipettors
  • Easy to open, static-free packaging
Specificaties
  • Kleurcode:
    geel
  • Verpakt:
    Afzonderlijk verpakt, 1000/doos
  • Steriel:
    +
  • Capaciteit:
    1 ml
  • Indeling:
    0,01 ml