Transfer pipettes
Transferpipet, LDPE, type I, voor eenmalig gebruik, 1,0 ml, 30 - 45 µl, 87 mm, - ml, -, Bulk
Catalogus # SARS86.1179
Marketsource
Leverancier: SARSTEDT
Ga naar:
Product Details & Documents
LDPE, disposable.
- No risk of injury or infection from broken glass
- Disposable: No carry over or cross contamination
- Can be heat-sealed for sample storage and transport
- Environmentally neutral, ensuring non-toxic disposal
Specificaties
- Verpakt:Bulk
- Steriel:-
- Capaciteit:1,0 ml
- Omschrijving:Transferpipet, LDPE, type I, voor eenmalig gebruik
- Lengte:87 mm
- Seq:01
- Druppelvolume:30 - 45 µl
- Schaalverdeling:- ml