Orders LinkContactUsLinkComponent
Transfer pipettes
3,5 ml, 35 - 45 µl, 156 mm, 0,25 ml, +, Afzonderlijk verpakt
Catalogus # SARS86.1172.001
Marketsource
Leverancier:   SARSTEDT
Transfer pipettes
Catalogus # SARS86.1172.001
Leverancier:  SARSTEDT
Marketsource
Transfer pipettes
3,5 ml, 35 - 45 µl, 156 mm, 0,25 ml, +, Afzonderlijk verpakt
Price
97,44 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 840 ST
Product Details & Documents
LDPE, disposable.
  • No risk of injury or infection from broken glass
  • Disposable: No carry over or cross contamination
  • Can be heat-sealed for sample storage and transport
  • Environmentally neutral, ensuring non-toxic disposal
Specificaties
  • Verpakt:
    Afzonderlijk verpakt
  • Steriel:
    +
  • Capaciteit:
    3,5 ml
  • Lengte:
    156 mm
  • Seq:
    13
  • Druppelvolume:
    35 - 45 µl
  • Schaalverdeling:
    0,25 ml