Orders LinkContactUsLinkComponent
Transfer pipettes
Transfer pipettes
1,0 ml, 45 - 55 µl, 115 mm, 0,10 ml, -, Bulk
Catalogus # SARS86.1170
Marketsource
Leverancier:   SARSTEDT
Transfer pipettes
Catalogus # SARS86.1170
Leverancier:  SARSTEDT
Marketsource
Transfer pipettes
1,0 ml, 45 - 55 µl, 115 mm, 0,10 ml, -, Bulk
Price
116,08 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 2.000 ST
Product Details & Documents
LDPE, disposable.
  • No risk of injury or infection from broken glass
  • Disposable: No carry over or cross contamination
  • Can be heat-sealed for sample storage and transport
  • Environmentally neutral, ensuring non-toxic disposal
Specificaties
  • Verpakt:
    Bulk
  • Steriel:
    -
  • Capaciteit:
    1,0 ml
  • Lengte:
    115 mm
  • Seq:
    03
  • Druppelvolume:
    45 - 55 µl
  • Schaalverdeling:
    0,10 ml
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.