Orders LinkContactUsLinkComponent
Cell scrapers
Cell scrapers
Celschraper voor gebruik in grote weefselcultuurkolven, 390 mm
  SARS83.1831
Marketsource
 :   SARSTEDT
Cell scrapers
  SARS83.1831
 :  SARSTEDT
Marketsource
Cell scrapers
Celschraper voor gebruik in grote weefselcultuurkolven, 390 mm
1 * 100 ST
Cell scraper with soft, flexible blade for gentle removal of monolayer cultures, minimising cell damage.
  • Easy and complete separation of monolayer due to extra thin and flexible blade
  • When downward pressure is applied to the handle the blade can remove all cells in its path in one pass
  • Sterilised by gamma irradiation, individually wrapped
  • Omschrijving:
    Celschraper voor gebruik in grote weefselcultuurkolven
  • Seq:
    03
  • Totale lengte:
    390 mm