Container with screw cap
70 ml, 44 mm, 55 mm, HDPE cap, geel, 500/case, PP
Catalogus # SARS75.9922.744
Marketsource
Leverancier: SARSTEDT
Ga naar:
Product Details & Documents
PP, translucent, with screw cap.
- Excellent chemical resistance
- Excellent temperature resistance
Transparent containers with reliable sealing caps.
Collection and storage of urine.
: *De product(en) op deze pagina vallen buiten het toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2019/904
Specificaties
- Ø uitw.:44 mm
- Verpakt:500/case
- Type:HDPE cap
- Capaciteit:70 ml
- Hoogte:55 mm
- Materiaal:PP
- Seq:02
- Kleur dop:geel