Orders LinkContactUsLinkComponent
Celtellers, Howard
Counting chamber with double lines, 0,10 mm
  MARI0610940
 :   MARIENFELD
Celtellers, Howard
  MARI0610940
Celtellers, Howard
Celtellers, Howard
Counting chamber with double lines, 0,10 mm
264,00 €
1 * 1 ST
Telkamers ontworpen voor het onderzoeken van vruchtensappen.
Ø ring = 18 - 22 mm
  • Kamerdiepte:
    0,10 mm
  • Omschrijving:
    Counting chamber with double lines
Accessories
  •  
    Omschrijving
    l×b
    Dikte
  • MARI0334001
    Cover glass with blue mask – 5×5 wells of Ø 1,382 mm
    33×33 mm
    1,0 mm
    1 * 1 ST - 276,00 €
  •  
    Omschrijving
    l×b
    Dikte
  • MARI0333001
    Cover glass with ground edges
    25×40 mm
    0,4 mm
    1 * 1 ST - 6,10 €
  •  
    Omschrijving
    l×b
    Dikte
  • MARI0334002
    Dekglas met metalen masker - 5×5 putjes van Ø = 1,382 mm
    25×40 mm
    0,4 mm
    1 * 1 ST - 210,00 €