Orders LinkContactUsLinkComponent
Test tubes, flat bottom
Test tubes, flat bottom
40 mm, 16 mm, 0,8 mm
Catalogus # SCERB404016000812
Leverancier:   DWK Life Sciences
Test tubes, flat bottom
Catalogus # SCERB404016000812
Leverancier:  DWK Life Sciences
Test tubes, flat bottom
40 mm, 16 mm, 0,8 mm
Price
468,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Specificaties
  • Ø uitw.:
    16 mm
  • Wanddikte:
    0,8 mm
  • Lengte:
    40 mm
  • Seq:
    02