Orders LinkContactUsLinkComponent
Basic cleanroom benches
Basic cleanroom benches
Basic cleanroom bench, 1200×350×450 mm
Catalogus # 134-0499
Leverancier:   Palbam
Basic cleanroom benches
Catalogus # 134-0499
Leverancier:  Palbam
Basic cleanroom benches
Basic cleanroom benches
Basic cleanroom bench, 1200×350×450 mm
Price
1 330,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Cleanroom benches in stainless steel 304 with electropolished finish.
  • Rounded edges
  • Height adjustable legs
  • Leg covers (covers unsightly bolt connections to floor)
  • No snag points
  • Ultra-clean
Levering: Typically available from stock for direct shipment from the supplier.
Specificaties
  • Omschrijving:
    Basic cleanroom bench
  • Seq:
    04
  • b×d×h:
    1200×350×450 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.