Basic cleanroom benches
Basic cleanroom bench, 800×350×450 mm
Catalogus # 134-0497
Leverancier: Palbam
Ga naar:
Product Details & Documents
Cleanroom benches in stainless steel 304 with electropolished finish.
- Rounded edges
- Height adjustable legs
- Leg covers (covers unsightly bolt connections to floor)
- No snag points
- Ultra-clean
Livraison: Typically available from stock for direct shipment from the supplier.
Documents
Palbam Class - Catalog 2018
Product documentatie
Palbam Class Cleanroom Furniture
Video 's
Specificaties
- Omschrijving:Basic cleanroom bench
- Seq:02
- b×d×h:800×350×450 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.