Bootie cabinets
Bootie Cabinet 40, 583×400×2100 mm
Catalogus # 134-0476
Leverancier: Palbam
Ga naar:
Product Details & Documents
The modular bootie cabinets come in a variety of shelf lengths.
- Supplied with leveler legs and foot covers
- This symetric product can be used from either side
- Adhesive labelling numbers supplied
Construction: Stainless steel 304L with electropolished finish
Levering: Typically available from stock for direct shipment from the supplier.
Documents
Palbam Class - Catalog 2018
Product documentatie
Palbam Class Cleanroom Furniture
Video 's
Specificaties
- Omschrijving:Bootie Cabinet 40
- b×d×h:583×400×2100 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.