Celschrapers, Falcon®
Celschraper voor gebruik met 75 cm² flessen, 30 mm blad, 250 mm
Leverancier: Corning
Ga naar:
Product Details & Documents
PS-handvat, TPE-blad. Ontworpen om te zorgen voor maximale toegankelijkheid tot de groeioppervlakken van een breed gamma aan cultuurcontainers.
- Kruiselings geribbeld PS-handvat biedt meer stijfheid voor een betere controle bij het schrapen van cellen
- Zeer buigzaam TPE-blad draait onder verschillende hoeken om cellen van het gehele groeioppervlak te kunnen verwijderen
: Supplied individually wrapped in peel-open packages.
Specificaties
- Omschrijving:Celschraper voor gebruik met 75 cm² flessen, 30 mm blad
- Seq:3
- Totale lengte:250 mm
- Cat. No.:734-1111
- Milieu certificering:I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- Environmentally Preferable:Lage impact op de fabricage