Monsternemer, QuickPicker
Monsternemer, PP, transparant, 500 mm, 300 mm, 25 mm, 75 ml
Catalog # 312-0085
Supplier: BURKLE
Jump to:
Product Details & Documents
Gemaakt van roestvrij staal of PP, transparant, monsterflessen vervaardigd van PE. De QuickPicker is geschikt als bulkgoederen rechtstreeks uit zakken of open containers worden gehaald. Het monster wordt direct in monsternameflessen gedaan. Monsternamediepte 300 mm, diameter 25 mm, lengte 500 mm, inhoud 75 ml.
- Afneembare punt
- Eenvoudig te hanteren en gemakkelijk te reinigen
- Geen randen of spleten, geen restmateriaal van het monster
Delivery information: De QuickPicker wordt compleet met 2 monsterflessen en een reinigingsborstel geleverd.
Specifications
- Ø:25 mm
- Onderdompeldiepte:300 mm
- Volume:75 ml
- Omschrijving:Monsternemer, PP, transparant
- Lengte:500 mm
Accessories
Product Information
- Catalog #CapaciteitSchroefdraadMateriaalAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #OmschrijvingAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #CapaciteitSchroefdraadMateriaalAvailabilityPrice