Orders LinkContactUsLinkComponent
Toebehoren
Toebehoren
Reinigingsborstels, PVC/roestvrij staal, Ø 50 mm, lengte 1000 mm
Catalog # 300-0110
Supplier:   BURKLE
Toebehoren
Catalog # 300-0110
Supplier:  BURKLE
Toebehoren
Toebehoren
Reinigingsborstels, PVC/roestvrij staal, Ø 50 mm, lengte 1000 mm
Price
88,50 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifications
  • Omschrijving:
    Reinigingsborstels, PVC/roestvrij staal, Ø 50 mm, lengte 1000 mm
  • Seq:
    5