Orders LinkContactUsLinkComponent
Screw caps
Screw caps
GL 25
Catalogus # VITL83311
Leverancier:   VITLAB
Screw caps
Catalogus # VITL83311
Leverancier:  VITLAB
Screw caps
Screw caps
GL 25
Price
13,20 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 12 ST
Product Details & Documents
Made of PP, translucent.
Caps are autoclavable at 121 °C (2 bar) according to DIN EN 285.
Specificaties
  • Schroefdraad:
    GL 25
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.