Orders LinkContactUsLinkComponent
Pincetten
Pincetten
115 mm
Catalogus # VITL68099
Leverancier:   VITLAB
Pincetten
Catalogus # VITL68099
Leverancier:  VITLAB
Pincetten
Pincetten
115 mm
Price
2,60 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Geel POM. Universele pincetten voor allerlei toepassingen.
  • Goed bestand tegen chemicaliën, niet geschikt voor geconcentreerde zuren en solventen
  • Geschikt voor autoclaven
  • Robuust, elastisch, zeer goed herstelvermogen
Specificaties
  • Lengte:
    115 mm