Orders LinkContactUsLinkComponent
Industriële scheplepels
350 ml, 310 mm
Catalogus # 231-0753
Leverancier:   VITLAB
Industriële scheplepels
Catalogus # 231-0753
Leverancier:  VITLAB
Industriële scheplepels
Industriële scheplepels
350 ml, 310 mm
Price
31,90 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 6 ST
Product Details & Documents
HDPE, doorzichtig. Met vlakke uiteinden en versterkte handgreep.
  • Goede chemische bestendigheid
  • Hittebestendig tot 105 °C
  • De inhoud van de schep is in de handgreep vermeld zodat deze gemakkelijk kan worden afgelezen
Specificaties
  • Capaciteit:
    350 ml
  • Lengte:
    310 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.