Industriële scheplepels
150 ml, 250 mm
Catalogus # 231-1087
Leverancier: VITLAB
Ga naar:
Product Details & Documents
HDPE, doorzichtig. Met vlakke uiteinden en versterkte handgreep.
- Goede chemische bestendigheid
- Hittebestendig tot 105 °C
- De inhoud van de schep is in de handgreep vermeld zodat deze gemakkelijk kan worden afgelezen
Specificaties
- Capaciteit:150 ml
- Lengte:250 mm