Orders LinkContactUsLinkComponent
Industriële scheplepels
25 ml, 135 mm
  231-0751
 :   VITLAB
Industriële scheplepels
  231-0751
 :  VITLAB
Industriële scheplepels
Industriële scheplepels
25 ml, 135 mm
19,00 €
1 * 12 ST
HDPE, doorzichtig. Met vlakke uiteinden en versterkte handgreep.
  • Goede chemische bestendigheid
  • Hittebestendig tot 105 °C
  • De inhoud van de schep is in de handgreep vermeld zodat deze gemakkelijk kan worden afgelezen
  • Capaciteit:
    25 ml
  • Lengte:
    135 mm