Orders LinkContactUsLinkComponent
Industriële scheplepels
Industriële scheplepels
15 ml, 115 mm
Catalogus # 231-0750
Leverancier:   VITLAB
Industriële scheplepels
Catalogus # 231-0750
Leverancier:  VITLAB
Industriële scheplepels
Industriële scheplepels
15 ml, 115 mm
Price
13,50 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 12 ST
Product Details & Documents
HDPE, doorzichtig. Met vlakke uiteinden en versterkte handgreep.
  • Goede chemische bestendigheid
  • Hittebestendig tot 105 °C
  • De inhoud van de schep is in de handgreep vermeld zodat deze gemakkelijk kan worden afgelezen
Specificaties
  • Capaciteit:
    15 ml
  • Lengte:
    115 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.