Orders LinkContactUsLinkComponent
Maatscheppen
1000 ml, 385 mm
  231-2005
 :   VITLAB
Maatscheppen
  231-2005
 :  VITLAB
Maatscheppen
Maatscheppen
1000 ml, 385 mm
52,70 €
1 * 6 ST
PP, wit. Met vlakke, afgeschuinde uiteinden en versterkte handgreep.
  • Zeer goede chemische bestendigheid, onbreekbaar
  • Hittebestendig tot 130 °C, autoclaveerbaar
  • De inhoud van de schep is in de handgreep vermeld zodat deze gemakkelijk kan worden afgelezen
  • Capaciteit:
    1000 ml
  • Lengte:
    385 mm