Maatscheppen
500 ml, 315 mm
Catalog # 231-0218
Supplier: VITLAB
Jump to:
Product Details & Documents
PP, wit. Met vlakke, afgeschuinde uiteinden en versterkte handgreep.
- Zeer goede chemische bestendigheid, onbreekbaar
- Hittebestendig tot 130 °C, autoclaveerbaar
- De inhoud van de schep is in de handgreep vermeld zodat deze gemakkelijk kan worden afgelezen
Specifications
- Capaciteit:500 ml
- Lengte:315 mm