Orders LinkContactUsLinkComponent
Maatscheppen
Maatscheppen
250 ml, 260 mm
Catalogus # 231-2004
Leverancier:   VITLAB
Maatscheppen
Catalogus # 231-2004
Leverancier:  VITLAB
Maatscheppen
Maatscheppen
250 ml, 260 mm
Price
31,10 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 6 ST
Product Details & Documents
PP, wit. Met vlakke, afgeschuinde uiteinden en versterkte handgreep.
  • Zeer goede chemische bestendigheid, onbreekbaar
  • Hittebestendig tot 130 °C, autoclaveerbaar
  • De inhoud van de schep is in de handgreep vermeld zodat deze gemakkelijk kan worden afgelezen
Specificaties
  • Capaciteit:
    250 ml
  • Lengte:
    260 mm