Maatscheppen
100 ml, 200 mm
Catalogus # 231-2003
Leverancier: VITLAB
Ga naar:
Product Details & Documents
PP, wit. Met vlakke, afgeschuinde uiteinden en versterkte handgreep.
- Zeer goede chemische bestendigheid, onbreekbaar
- Hittebestendig tot 130 °C, autoclaveerbaar
- De inhoud van de schep is in de handgreep vermeld zodat deze gemakkelijk kan worden afgelezen
Documents
BSE TSE VITL39794.pdf BSE TSE VITL39894.pdf
BSE/TSE-certificaten
Specificaties
- Capaciteit:100 ml
- Lengte:200 mm