Orders LinkContactUsLinkComponent
Maatscheppen
Maatscheppen
50 ml, 160 mm
Catalogus # 231-2002
Leverancier:   VITLAB
Maatscheppen
Catalogus # 231-2002
Leverancier:  VITLAB
Maatscheppen
Maatscheppen
50 ml, 160 mm
Price
19,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 12 ST
Product Details & Documents
PP, wit. Met vlakke, afgeschuinde uiteinden en versterkte handgreep.
  • Zeer goede chemische bestendigheid, onbreekbaar
  • Hittebestendig tot 130 °C, autoclaveerbaar
  • De inhoud van de schep is in de handgreep vermeld zodat deze gemakkelijk kan worden afgelezen
Specificaties
  • Capaciteit:
    50 ml
  • Lengte:
    160 mm