Orders LinkContactUsLinkComponent
Validatieflessen, Nalgene®
Validatieflessen, Nalgene®
2000 ml, 53B, 42 mm, 270 mm, 123 mm
Catalogus # NALGDS2127-2000
   Lage impact op de fabricage
Leverancier:   Thermo Fisher Scientific
Validatieflessen, Nalgene®
Catalogus # NALGDS2127-2000
   Lage impact op de fabricage
Validatieflessen, Nalgene®
Validatieflessen, Nalgene®
2000 ml, 53B, 42 mm, 270 mm, 123 mm
Price
818,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 12 ST
Product Details & Documents
PC, clear, with PP screw cap.
  • Thick walls
  • Non-toxic
  • Fully autoclavable
Validation bottles provide material compatibility validation when scaling up production to vessels of larger sizes.
Specificaties
  • Ø uitw.:
    123 mm
  • Schroefdraad:
    53B
  • Capaciteit:
    2000 ml
  • Hoogte:
    270 mm
  • Ø inw. hals:
    42 mm
  • Cat. No.:
    NALGDS2127-2000
  • Milieu certificering:
    NAR Certificate of Retirement
  • Environmentally Preferable:
    Lage impact op de fabricage