Orders LinkContactUsLinkComponent
Test tubes,with screw thread
Test tubes,with screw thread
34 ml, 125 mm, 20 mm, 18-415, 1,15 mm, 17,7 mm
Catalogus # DELT720150
Leverancier:   DELTALAB
Test tubes,with screw thread
Catalogus # DELT720150
Leverancier:  DELTALAB
Test tubes,with screw thread
34 ml, 125 mm, 20 mm, 18-415, 1,15 mm, 17,7 mm
Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
1 * 125 ST
Product Details & Documents
These screw threaded glass tubes are made of borosilicate or soda glass.
  • Polypropylene caps are designed for the round bottom tubes
  • Aluminium caps are designed for flat bottom tubes
  • Resistant to 4000 min⁻¹
Levering: Supplied in small quantities per case for a more convenient use in laboratory. Tubes are supplied without caps.
Documents
Specificaties
  • Ø uitw.:
    20 mm
  • Ø inw.:
    17,7 mm
  • Schroefdraad:
    18-415
  • Wanddikte:
    1,15 mm
  • Capaciteit:
    34 ml
  • Lengte:
    125 mm
  • Seq:
    05
Accessories
Productinformatie
  • Catalogus #
    Materiaal
    Schroefdraad
    Beschikbaarheid
    Price
  • DELT617000
    Aluminium
    15-415
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 500 ST - 246,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Materiaal
    Schroefdraad
    Beschikbaarheid
    Price
  • DELT617300
    PP
    18-415
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 500 ST - 204,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Materiaal
    Schroefdraad
    Beschikbaarheid
    Price
  • DELT617200
    PP
    15-415
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1.000 ST - 256,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Materiaal
    Schroefdraad
    Beschikbaarheid
    Price
  • DELT617100
    PP
    13-415
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1.000 ST - 260,00 €