Orders LinkContactUsLinkComponent
Objectives
EC-Plan-achromatisch Neofluar, N.A. van 0,75, WD van 0,71 mm, 40×
Catalogus # ZEIS4403509903000
Leverancier:   ZEISS
Objectives
Catalogus # ZEIS4403509903000
Leverancier:  ZEISS
Objectives
Objectives
EC-Plan-achromatisch Neofluar, N.A. van 0,75, WD van 0,71 mm, 40×
Price
2 044,24 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Services: Installatie, IQOQ, onderhoud of reparatie nodig? Mail naar [email protected]
Specificaties
  • Vergroting:
    40×
  • Omschrijving:
    EC-Plan-achromatisch Neofluar, N.A. van 0,75, WD van 0,71 mm
  • Seq:
    26