Orders LinkContactUsLinkComponent
Capillary columns, VF-624ms
Capillary columns, VF-624ms
Capillair, VF-624ms, 3,00 µm, 0,53 mm, 30 m
Catalogus # VARICP9106
Leverancier:   VARIAN
Capillary columns, VF-624ms
Catalogus # VARICP9106
Leverancier:  VARIAN
Capillary columns, VF-624ms
Capillary columns, VF-624ms
Capillair, VF-624ms, 3,00 µm, 0,53 mm, 30 m
Price
1 110,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
VF-624ms columns set a new standard for the analysis of volatile organic compounds.
  • Improved phase technology reduces bleed, thereby increasing signal-to-noise ratios
  • Especially suited for analysing solvents according to EPA methods 524, 624 and 8260, as well as USP 467
  • Eliminate ghost peaks and unstable baselines for best data accuracy
  • Enhanced selectivity eliminating co-eluters such as benzene and 1,2-dichloroethane for improved productivity
Specificaties
  • Kolomtype:
    Capillair
  • Filmdikte:
    3,00 µm
  • Ø inw.:
    0,53 mm
  • Lengte:
    30 m
  • Seq:
    06
  • Fase:
    VF-624ms
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.