Orders LinkContactUsLinkComponent
Pipette tips
Pipette tips
Bevelled, non-graduated, 200 - 1000 µl, -, 76 mm, blauw, 96 tips/rack; 6 racks/case
Catalogus # ALPCLW6470
Leverancier:   Alpha Laboratories
Pipette tips
Catalogus # ALPCLW6470
Leverancier:  Alpha Laboratories
Pipette tips
Pipette tips
Bevelled, non-graduated, 200 - 1000 µl, -, 76 mm, blauw, 96 tips/rack; 6 racks/case
Price
127,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 576 ST
Product Details & Documents
These tips are manufactured from medical grade PP in modern production facilities with stringent quality controls at every stage.
  • Tips are lot tested and certified for absence of detectable human DNA and detectable endotoxins (pyrogens)
  • Tips are tested and certified for absence of heavy metals, detectable DNase and RNase
  • With graduations to visually check volume
  • Suitable for all major pipettor brands
Specificaties
  • Kleurcode:
    blauw
  • Verpakt:
    96 tips/rack; 6 racks/case
  • Steriel:
    -
  • Volume:
    200 - 1000 µl
  • Lengte:
    76 mm
  • Seq:
    09
  • Tip stijl:
    Bevelled, non-graduated
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.