Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Xyleen, extra pure

Xyleen, extra pure

Glass bottle, 2.500 mL
Catalog # KRAF07048.4700
Flammable
Irritant
Supplier:   Bernd Kraft
Xyleen, extra pure
Catalog # KRAF07048.4700
Supplier:  Bernd Kraft
CAS Number:  1330-20-7
Xyleen, extra pure
Xyleen, extra pure

Glass bottle, 2.500 mL

CAS Number:  1330-20-7
Price
95,70 €
Log in for availability
1 * 2.500 mL
This product has been blocked by your organization. Please contact your purchasing department for more information
Product Details & Documents
Synonyms:  Dimethylbenzene
  • CAS Number:1330-20-7
  • Formula:C₆H₄(CH₃)₂
  • MDL Number:MFCD00077264
  • Molecular Weight:106.17 g/mol
  • Merck Index:13,10136
  • Boiling Pt:140 °C (1013 hPa)
  • Melting Pt:–34 °C
  • Density:0,86…0.88 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:25 °C
  • Storage Temperature:Kamertemperatuur
  • EINECS:215-535-7
  • UN:1307
  • ADR:3,III
Specifications

Specifications

  • Verpakking:
    Glass bottle
  • VPE:
    2.500 mL

Specifications

Aanbevelingen

Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.

Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.