Natriumhydroxide 20% in aqueous solution, extra pure
Plastic bottle, 5 L
Catalogus # KRAF05063.5020
Leverancier: Bernd Kraft
Natriumhydroxide 20% in aqueous solution, extra pure
Catalogus # KRAF05063.5020
Leverancier: Bernd Kraft
CAS-nummer: 1310-73-2
Ga naar:
Product Details & Documents
Synoniemen: Caustic soda
- CAS-nummer:1310-73-2
- Formule:NaOH
- MDL-nummer:MFCD00003548
- Molecular Weight:40 g/mol
- Kokend Pt:119…135 °C (1013 hPa)
- Smelten Pt:9…10 °C
- Dichtheid:1,53 g/cm³ (20 °C)
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:215-185-5
- UN:1824
- ADR:8,II
Specificaties
Specificaties
- Verpakking:Plastic bottle
- VPE:5 L