Orders LinkContactUsLinkComponent
Brij® 35
Brij® 35
Glass bottle for solids, 250 g
Catalogus # A15809.30
Irriterend
Leverancier:   Thermo Fisher Scientific
Brij® 35
Catalogus # A15809.30
CAS-nummer:  9002-92-0
Brij® 35
Brij® 35
Glass bottle for solids, 250 g
CAS-nummer:  9002-92-0
Price
33,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 250 g
Product Details & Documents
CAS No.: 9002-92-0 Molecular Formula: C58H118O24 Formula Weight: 1199.57 Physical Form: Waxy solid Appearance: White Melting Point: ca 35-40° MDL No.: MFCD00080891
For use in Stein-Moore chromatography
Synoniemen:  Polyoxyethylene(23)lauryl ether, Tricosaethylene glycol mono-n-dodecyl ether, Brij® L23
  • CAS-nummer:9002-92-0
  • Formule:C₅₈H₁₁₈O₂₄
  • MDL-nummer:MFCD00080891
  • Molecular Weight:1199.56 g/mol
  • Smelten Pt:∼ 35…40 °C
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:500-002-6
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    250 g