Sample cuvettes
Monstercuvet, met deksel, 10 ml gemarkeerd, 10 ml, 1" / 25 mm, Glas
Catalogus # 705-0749
Leverancier: Hach
Ga naar:
Product Details & Documents
Sample cuvettes for photometric measurements.
- Available with or without lid
- Available reusable (made from glass) or for single use (made from plastics)
Specificaties
- Lichtweg:1" / 25 mm
- Volume:10 ml
- Venstermateriaal:Glas
- Omschrijving:Monstercuvet, met deksel, 10 ml gemarkeerd
- Seq:27