Sample cuvettes
Monstercuvetten, met deksel, bij elkaar horend paar, 3,5 ml, 10 mm, Glas
Catalogus # 705-0084
Leverancier: Hach
Ga naar:
Product Details & Documents
Sample cuvettes for photometric measurements.
- Available with or without lid
- Available reusable (made from glass) or for single use (made from plastics)
Specificaties
- Lichtweg:10 mm
- Volume:3,5 ml
- Venstermateriaal:Glas
- Omschrijving:Monstercuvetten, met deksel, bij elkaar horend paar
- Seq:04