Labels, hazard warning
Hazard labels: low temperature, PIC 323-TRI 100-B7541, Polyester, zwart op geel, 100×87 mm, 3 labels/card
Catalogus # 116-0187
Leverancier: Brady
Ga naar:
Product Details & Documents
These self adhesive signs are designed to warn people to be careful and to take precautions of potential hazards.
Available in different sizes.
Certificeringen: Conforms to Health and Safety (Safety Signs and Signals) Regulations 1996.
Documents
Specificaties
- Kleur:zwart op geel
- Omschrijving:Hazard labels: low temperature
- Afmetingen:100×87 mm
- Materiaal:Polyester
- Seq:29
- Model:PIC 323-TRI 100-B7541
- Verpakt:3 labels/card
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.