Cleanroom tapes
Cleanroom tape, 25,4 mm
Catalog # 112-1186
Supplier: ULTRATAPE
Jump to:
Product Details & Documents
These tapes are made of polyolefin with acrylic adhesive.
- Ultra low outgassing
- Low sulfur, low halogen and low heavy metal
- Adhere lightly to plastics for easy removal
- Leaves no residue and particulates
Ideaal voor zowel constructiewerkzaamheden als werkzaamheden tijdens het proces. Tevens handig voor sealbags, waferhouders, algemeen gebruik en licht constructiewerk.
Length: 54,8 m
Kleur: wit
Specifications
- Breedte:25,4 mm
- Omschrijving:Cleanroom tape
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.