Orders LinkContactUsLinkComponent
Cleanroom tapes
Cleanroom tapes
Cleanroom tape, 25,4 mm
Catalogus # 112-1186
Leverancier:   ULTRATAPE
Cleanroom tapes
Catalogus # 112-1186
Leverancier:  ULTRATAPE
Cleanroom tapes
Cleanroom tape, 25,4 mm
Price
81,20 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 6 ROU
Product Details & Documents
These tapes are made of polyolefin with acrylic adhesive.
  • Ultra low outgassing
  • Low sulfur, low halogen and low heavy metal
  • Adhere lightly to plastics for easy removal
  • Leaves no residue and particulates
Ideaal voor zowel constructiewerkzaamheden als werkzaamheden tijdens het proces. Tevens handig voor sealbags, waferhouders, algemeen gebruik en licht constructiewerk.
Length: 54,8 m
Kleur: wit
Specificaties
  • Breedte:
    25,4 mm
  • Omschrijving:
    Cleanroom tape
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.