Schroefdoppen, Nalgene®
Zonder voering, 38-430, blauw, PP
215-1613
PP, gekleurd.
- Zeer goede chemische bestendigheid
- Hittebestendig tot 135 °C
- Autoclaveerbaar
Schroefdoppen zonder inserts voor Nalgene®-flessen met smalle en brede hals en voor erlenmeyers met schroefdraad.
- Sluiting diam:38-430
- Kleur:blauw
- Omschrijving:Zonder voering
- Materiaal:PP
- Seq:25
- Cat. No.:215-1613
- Milieu certificering:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Lage impact op de fabricage