Schroefdoppen, Nalgene®
Zonder voering, 28-415, rood, PP
Catalog # 215-1608
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Schroefdoppen, Nalgene®
Catalog # 215-1608
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Jump to:
Product Details & Documents
PP, gekleurd.
- Zeer goede chemische bestendigheid
- Hittebestendig tot 135 °C
- Autoclaveerbaar
Schroefdoppen zonder inserts voor Nalgene®-flessen met smalle en brede hals en voor erlenmeyers met schroefdraad.
Specifications
- Sluiting diam:28-415
- Kleur:rood
- Omschrijving:Zonder voering
- Materiaal:PP
- Seq:19
- Cat. No.:215-1608
- Milieu certificering:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Lage impact op de fabricage