Schroefdoppen, Nalgene®
Zonder voering, 13-415, rood, PP
Catalogus # 215-1606
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Schroefdoppen, Nalgene®
Catalogus # 215-1606
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ga naar:
Product Details & Documents
PP, gekleurd.
- Zeer goede chemische bestendigheid
- Hittebestendig tot 135 °C
- Autoclaveerbaar
Schroefdoppen zonder inserts voor Nalgene®-flessen met smalle en brede hals en voor erlenmeyers met schroefdraad.
Specificaties
- Sluiting diam:13-415
- Kleur:rood
- Omschrijving:Zonder voering
- Materiaal:PP
- Seq:16
- Cat. No.:215-1606
- Milieu certificering:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Lage impact op de fabricage
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.