Schroefdoppen, Nalgene®
Zonder voering, 24-415, groen, PP
215-1603
PP, gekleurd.
- Zeer goede chemische bestendigheid
- Hittebestendig tot 135 °C
- Autoclaveerbaar
Schroefdoppen zonder inserts voor Nalgene®-flessen met smalle en brede hals en voor erlenmeyers met schroefdraad.
- Sluiting diam:24-415
- Kleur:groen
- Omschrijving:Zonder voering
- Materiaal:PP
- Seq:13
- Cat. No.:215-1603
- Milieu certificering:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Lage impact op de fabricage