Orders LinkContactUsLinkComponent
Schroefdoppen, Nalgene®
Schroefdoppen, Nalgene®
Zonder voering, 38-430, wit, PP
  215-1601
   Lage impact op de fabricage
Schroefdoppen, Nalgene®
  215-1601
   Lage impact op de fabricage
Schroefdoppen, Nalgene®
Schroefdoppen, Nalgene®
Zonder voering, 38-430, wit, PP
194,00 €
1 * 250 ST
PP, gekleurd.
  • Zeer goede chemische bestendigheid
  • Hittebestendig tot 135 °C
  • Autoclaveerbaar
Schroefdoppen zonder inserts voor Nalgene®-flessen met smalle en brede hals en voor erlenmeyers met schroefdraad.
  • Sluiting diam:
    38-430
  • Kleur:
    wit
  • Omschrijving:
    Zonder voering
  • Materiaal:
    PP
  • Seq:
    10
  • Cat. No.:
    215-1601
  • Milieu certificering:
    NAR Certificate of Retirement
  • Environmentally Preferable:
    Lage impact op de fabricage
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.