Schroefdoppen, Nalgene®
Zonder voering, 13-415, wit, PP
Catalogus # 215-1599
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Schroefdoppen, Nalgene®
Catalogus # 215-1599
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ga naar:
Product Details & Documents
PP, gekleurd.
- Zeer goede chemische bestendigheid
- Hittebestendig tot 135 °C
- Autoclaveerbaar
Schroefdoppen zonder inserts voor Nalgene®-flessen met smalle en brede hals en voor erlenmeyers met schroefdraad.
Specificaties
- Sluiting diam:13-415
- Kleur:wit
- Omschrijving:Zonder voering
- Materiaal:PP
- Seq:06
- Cat. No.:215-1599
- Milieu certificering:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Lage impact op de fabricage