Schroefdoppen, Nalgene®
Zonder voering, 24-415, natuur, PP
Catalogus # 215-1598
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Schroefdoppen, Nalgene®
Catalogus # 215-1598
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ga naar:
Product Details & Documents
PP, gekleurd.
- Zeer goede chemische bestendigheid
- Hittebestendig tot 135 °C
- Autoclaveerbaar
Schroefdoppen zonder inserts voor Nalgene®-flessen met smalle en brede hals en voor erlenmeyers met schroefdraad.
Specificaties
- Sluiting diam:24-415
- Kleur:natuur
- Omschrijving:Zonder voering
- Materiaal:PP
- Seq:03
- Cat. No.:215-1598
- Milieu certificering:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Lage impact op de fabricage
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.