Orders LinkContactUsLinkComponent
Containers, met schroefdop
Containers, met schroefdop
30 ml, Sterile, with white spoon and label, Steriel, met lepel en etiket, wit, 25 mm, 90 mm, Afzonderlijk verpakt
Catalog # KART5623
Supplier:   KARTELL
Containers, met schroefdop
Catalog # KART5623
Supplier:  KARTELL
Containers, met schroefdop
Containers, met schroefdop
30 ml, Sterile, with white spoon and label, Steriel, met lepel en etiket, wit, 25 mm, 90 mm, Afzonderlijk verpakt
Price
371,00 €
Log in for availability
1 * 400 ST
Product Details & Documents
Made of PS, with PE screw cap and spoon.
  • Disposable
  • Available sterile or non sterile
  • Good chemical resistance
  • Lightweight
Specifications
  • Ø uitw.:
    25 mm
  • Verpakt:
    Afzonderlijk verpakt
  • Type:
    Sterile, with white spoon and label
  • Uitvoering:
    Steriel, met lepel en etiket
  • Capaciteit:
    30 ml
  • Hoogte:
    90 mm
  • Seq:
    01
  • Kleur dop:
    wit