Pipette tips
Gilson type, 100 - 1000 µl, -, blauw, Gilson P500/P1000, Eppendorf, Socorex, Nichiryo, HTL, 10 racks, 96 each
Leverancier: DELTALAB
Ga naar:
Product Details & Documents
Specificaties
- Verpakt:10 racks, 96 each
- Steriel:-
- Volume:100 - 1000 µl
- Seq:18
- Tip stijl:Gilson type
- Tip kleur:blauw
- Voor gebruik met:Gilson P500/P1000, Eppendorf, Socorex, Nichiryo, HTL