Potterbuizen
15 ml, 16×155 mm
Catalogus # KART6115
Leverancier: KARTELL
Ga naar:
Product Details & Documents
Diensten: Installatie, IQOQ, onderhoud of reparatie nodig? Mail naar [email protected]
Specificaties
- Ø inw.×h:16×155 mm
- Capaciteit:15 ml
- Seq:04