Orders LinkContactUsLinkComponent
Caps for tubes
Caps for tubes
Cap for 16 mm tubes, natuur
Catalogus # DELT305502
Leverancier:   DELTALAB
Caps for tubes
Catalogus # DELT305502
Leverancier:  DELTALAB
Caps for tubes
Cap for 16 mm tubes, natuur
Price
102,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 2.500 ST
Product Details & Documents
Polyethylene caps for all types of polypropylene and polystyrene tubes.
Specificaties
  • Kleur:
    natuur
  • Omschrijving:
    Cap for 16 mm tubes
  • Seq:
    16